Få mere at vide
Omeprazol natrium, LoGiCal
Artikelnummer. 30458856
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458856 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458856 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3011.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Omeprazole Sodium
CAS 95510-70-6
Analyt- eller komponentnavne Omeprazole Sodium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H18 N3 O3 S . Na . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Omeprazole sodium, Sodium 5-methoxy-2-[(RS)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole monohydrate
InChI formel InChI=1S/C17H18N3O3S.Na.H2O/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;/h5-8H,9H2,1-4H3;;1H2/q-1;+1;
Løsningstype Fedt
SMIL O.[Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
IUPAC navn natrium; 5-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]benzimidazol-1-ide; Hydrate
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 385.41
Mængde 10 mg
Formel vægt 385,1072 g/mol