Få mere at vide
Omeprazol N-oxid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Omeprazole N-Oxide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-20(21)15(11(2)16(10)24-4)9-25(22)17-18-13-6-5-12(23-3)7-14(13)19-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,18,19) |
| Formel vægt | 361.1096 |
| Procent renhed | >95% |