Få mere at vide
Omeprazol N-oxid, TRC
Artikelnummer. 17932545
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17932545 5 mg
17995005 50 mg
17981025 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17932545 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO6350155MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 176219-04-8
Molekylær formel C17 H19 N3 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 361.42
Synonym 4-Methoxy-2-[[(RS)-(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulphinyl]methyl]-3,5-dimethylpyridine 1-Oxide, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. E (EP), Omeprazole Imp. E (EP), Omeprazole N-Oxide
IUPAC navn 5-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol
SMIL COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3c(C)c(OC)c(C)c[n+]3[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Omeprazole N-Oxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-20(21)15(11(2)16(10)24-4)9-25(22)17-18-13-6-5-12(23-3)7-14(13)19-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,18,19)
Formel vægt 361.1096
Procent renhed >95%