Få mere at vide
Omeprazol Magnesium, TRC
Artikelnummer. 17971855
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17971855 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17971855 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO635065100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Omeprazole magnesium
CAS 95382-33-5
Molekylær formel 2 C17 H18 N3 O3 S . Mg
Mængde 100 mg
Synonym Omeprazole magnesium, Magnesium bis[5-methoxy-2-[(RS)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazol-1-ide]
InChI formel InChI=1S/2C17H18N3O3S.Mg/c2*1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;/h2*5-8H,9H2,1-4H3;/q2*-1;+2
SMIL [Mg+2].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C.COc4ccc5[n-]c(nc5c4)S(=O)Cc6ncc(C)c(OC)c6C
IUPAC navn magnesium; 5-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
Molekylvægt (g/mol) 713.12
Formel vægt 712.1988