Få mere at vide
Omeprazol EP urenhed H, Mikromol™
Artikelnummer. 30052306
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052306 25 mg
17903856 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052306 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0095.150025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Omeprazol EP urenhed H
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
CAS 863029-89-4
Analyt- eller komponentnavne 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C16 H16 Cl N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, Omeprazole Imp. H (EP), Omeprazole Impurity H
InChI formel InChI=1S/C16H16ClN3O2S/c1-9-7-18-14(10(2)15(9)17)8-23(21)16-19-12-5-4-11(22-3)6-13(12)20-16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
SMIL COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(Cl)c3C
IUPAC navn 2-[(4-chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazol
Molekylvægt (g/mol) 349.84
Mængde 25 mg
Formel vægt 349,0652 g/mol