Få mere at vide
Omeprazol-d3 Sulfon, TRC
Artikelnummer. 30409345
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30409345 1 mg 1mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30409345 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO6350271MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Omeprazole-d3 Sulfone
CAS 1189891-71-1
Molekylær formel C17H16D3N3O4S
Mængde 1 mg
Synonym 5-(Methoxy-d3)-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]- 1H-benzimidazole;
SMIL CC(C(OC)=C(C)C=N1)=C1CS(C(N2)=NC3=C2C=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C3)(=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 364.43
Formel vægt 364,1285 g/mol
Procent renhed >95% (HPLC)