missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Omeprazole-d3 (benzimidazole-4,6,7-d3), TRC

Artikelnummer. 30419000
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419000 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30419000 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO63500610MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Omeprazole-d3 (benzimidazole-4,6,7-d3)
CAS 934293-92-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C17 D3 H16 N3 O3 S
Mængde 10 mg
Synonym 1H-Benzimidazole-4,5,7-d3','6-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]- (ACI), 6-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole-4,5,7-d3 (ACI), 2-[(4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-6-methoxy-4,5,7-trideuterio-1H-benzimidazole, 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole-4,6,7-d3','Omeprazole-d3, Omeprazole-D3 (benzimidazole-4,6,7-D3)
InChI formel InChI=1S/C17H19N3O3S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)/i5D,6D,7D
SMIL [2H]c1c([2H])c2[nH]c(nc2c([2H])c1OC)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
IUPAC navn 4,6,7-trideuterio-5-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole
Molekylvægt (g/mol) 348.4346
Formel vægt 348.1335
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.