Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Omeprazole |
| Smeltepunkt | 158,0 °C til 159,0 °C |
| Tab ved tørring | 0,5% maks. (60 °C, 4 t) (støvsuger) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% min. (HPLC) |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: meget opløselig i kloroform, dimethylformamid, let opløselig i methanol, ethanol, meget let opløselig i acetonitril, isopropanol |
| Formel vægt | 345.42 |
| Procent renhed | 98+% |