Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Omeprazol, 98+%
Artikelnummer. 15522343 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15522343 5 g 5g
15512343 1 g 1g
15532343 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15522343 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 458520050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    783.59 DKK
    704.65 DKK / 5g
    Spare 78.94 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73590-58-6 | C17H19N3O3S | 345,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73590-58-6
Molekylær formel C17H19N3O3S
Molekylvægt (g/mol) 345.42
InChI nøgle SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym omeprazole, losec, prilosec, antra, esomeprazole, omeprazon, audazol, omapren, omepral, parizac
PubChem CID 4594
ChEBI CHEBI:77260
IUPAC navn 6-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol
SMIL CC1=CN=C(C(=C1OC)C)CS(=O)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Omeprazole
Smeltepunkt 158,0 °C til 159,0 °C
Tab ved tørring 0,5% maks. (60 °C, 4 t) (støvsuger)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: meget opløselig i kloroform, dimethylformamid, let opløselig i methanol, ethanol, meget let opløselig i acetonitril, isopropanol
Formel vægt 345.42
Procent renhed 98+%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Omeprazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Omeprazole