Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Omeprazol, 98+%
Artikelnummer. 15512343 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15512343 1 g 1g
15522343 5 g 5g
15532343 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15512343 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 458520010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 73590-58-6 | C17H19N3O3S | 345,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73590-58-6
Molekylær formel C17H19N3O3S
Molekylvægt (g/mol) 345.42
InChI nøgle SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym omeprazole, losec, prilosec, antra, esomeprazole, omeprazon, audazol, omapren, omepral, parizac
PubChem CID 4594
ChEBI CHEBI:77260
IUPAC navn 6-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol
SMIL CC1=CN=C(C(=C1OC)C)CS(=O)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Omeprazole
Smeltepunkt 158.0°C to 159.0°C
Tab ved tørring 0.5% max. (60°C, 4 h) (vacuum)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: very soluble in chloroform, dimethylformamide, slightly soluble in methanol,ethanol, very slighly soluble in acetonitrile, isopropanol
Formel vægt 345.42
Procent renhed 98+%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Omeprazole
Signalord
  • Advarsel
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Omeprazole