Få mere at vide
Ansell Nitritex™ Omega Pro-tech™ Disposable Powder-free Examination Gloves
Artikelnummer. 12990835
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Small
Medium
Large
2X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12990835 X-Small Pakke med 100
12970835 Medium Pakke med 100
12980835 Large Pakke med 100
15294537 2X-Large Pakke med 100
12960835 Small Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 12990835 Leverandør Ansell Leverandørnr. OPT2101XS
Forventet forsendelse: 17-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Purple nitrile exam gloves resist cuts and snags and are available in a variety of sizes.
  • Purple
  • Beaded cuff
  • Non-sterile
  • Nitrile contains no proteins
  • Various sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Complies with the requirements of the European Medical Gloves Standard EN 455 (Parts 1, 2 & 3), Glove Standard EN 420:2003 & EN 374 (Parts 1, 2 & 3:2003), ISO 9001:2008 & 13485:2003, 93/42/EEC Annex V and 89/686/EEC Article 11b certifications, Class I Medical Device conforming to MDD Directive 93/42/EEC and Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment conforming to PPE Directive 89/686/EEC, CE 0120
Klassifikation PPE category III
Farve Purple
Engangs Single-use
Udvendig finish Fingertip Textured
Hånd Ambidextrous
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrile Examination Glove
Størrelse X-Small
Sterilitet Non-sterile
Finger stil Textured
Handske manchet stil Beaded/Rolled
Inspiceret til medicinsk brug Yes
Mængde 100/Pk.
Modstandsdygtig overfor Cuts and snags, wide range of chemicals
Serie OPT
Længde (metrisk) 25 cm