Få mere at vide
Cytiva Omega membranskiver
Artikelnummer. 17174811
Skift visning
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
Diameter (metrisk) membran:
43 mm
62 mm
76 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Diameter (metrisk) membran Pakningsstørrelse
17174811 10 kDa 76 mm -
17154811 10 kDa 43 mm Pakke med 12
17184811 30 kDa 43 mm -
17134811 5 kDa 43 mm -
17104821 30 kDa 76 mm -
17144811 5 kDa 76 mm Pakke med 12
17194811 30 kDa 62 mm -
17114811 1 kDa 43 mm -
17124811 1 kDa 76 mm -
17164811 10 kDa 62 mm Pakke med 12
17114821 100 kDa 43 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17174811 Leverandør Cytiva Leverandørnr. OM010076
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Omega membranskiver med høj ydeevne og stabilitet til brugere af konventionelle, ikke-engangs-omrørte celler.
  • Polyethersulfonmembran giver højere flowhastigheder og lavere proteinbinding end konkurrerende regenereret cellulose
  • Kortere behandlingstider og de højest mulige inddrivelser
  • Diske kan vaskes og genbruges
  • Erstatningsmembraner til andre omrørte cellesystemer koncentration, fraktionering, oprensning, bufferudveksling eller afsaltning af protein, cellebouillon og andre biomolekyler
  • Må kun benyttes til forskningsformål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) PES
MWCO 10 kDa
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. pakke 12/Pk.
Diameter (metrisk) membran 76 mm