Få mere at vide
Cytiva Omega membranskiver
Artikelnummer. 17144811
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
Diameter (metrisk) membran:
43 mm
62 mm
76 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 17144811
Brand: Cytiva OM005076
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Omega membranskiver med høj ydeevne og stabilitet til brugere af konventionelle, ikke-engangs-omrørte celler.
  • Polyethersulfonmembran giver højere flowhastigheder og lavere proteinbinding end konkurrerende regenereret cellulose
  • Kortere behandlingstider og de højest mulige inddrivelser
  • Diske kan vaskes og genbruges
  • Erstatningsmembraner til andre omrørte cellesystemer koncentration, fraktionering, oprensning, bufferudveksling eller afsaltning af protein, cellebouillon og andre biomolekyler
  • Må kun benyttes til forskningsformål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) PES
MWCO 5 kDa
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. pakke 12/Pk.
Diameter (metrisk) membran 76 mm