Få mere at vide
Cytiva Omega membranskiver
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
Diameter (metrisk) membran:
43 mm
62 mm
76 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Polyethersulfonmembran giver højere flowhastigheder og lavere proteinbinding end konkurrerende regenereret cellulose
- Kortere behandlingstider og de højest mulige inddrivelser
- Diske kan vaskes og genbruges
- Erstatningsmembraner til andre omrørte cellesystemer koncentration, fraktionering, oprensning, bufferudveksling eller afsaltning af protein, cellebouillon og andre biomolekyler
- Må kun benyttes til forskningsformål.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (membran) | PES |
| MWCO | 1 kDa |
| Sterilitet | Ikke steril |
| nr. pr. pakke | 12/Pk. |
| Diameter (metrisk) membran | 43 mm |