missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
omega-Hydroxy-DEET, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | omega-Hydroxy-DEET |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO2/c1-3-13(4-2)12(15)11-7-5-6-10(8-11)9-14/h5-8,14H,3-4,9H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 207.1259 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?