missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Omaveloxolone, MedChemExpress

Artikelnummer. 16485018
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485018 10 mg -
16471257 50 mg 50mg
16447747 5 mg -
16405776 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16485018 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12212

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Omaveloxolone (RTA 408) is an antioxidant inflammation modulator (AIM), which activates Nrf2 and suppresses nitric oxide (NO). Omaveloxolone attenuates osteoclastogenesis by inhibiting STING dependent NF-κb signaling.

Omaveloxolone (RTA 408) is an antioxidant inflammation modulator (AIM), which activates Nrf2 and suppresses nitric oxide (NO). Omaveloxolone attenuates osteoclastogenesis by inhibiting STING dependent NF-κb signaling.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Omaveloxolone
Fysisk form Powder
CAS 1474034-05-3
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C33H44F2N2O3
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym RTA 408
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (180.27 mM)
SMIL O=C1C(C#N)=C[C@@]2(C)[C@](CC[C@]([C@@]3(C)[C@@]4([H])[C@@]5([H])[C@@](CCC(C)(C)C5)(NC(C(F)(F)C)=O)CC3)(C)C2=CC4=O)([H])C1(C)C
Molekylvægt (g/mol) 554.71
Formel vægt 554.71
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.