Få mere at vide
Omapatrilat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497478
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497478 10 mg -
16473596 25 mg -
16447446 100 mg 100mg
16443507 50 mg -
16409967 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16497478 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18208
MedChemExpress Omapatrilat is a dual inhibitor of the metalloproteases ACE and NEP with Ki values of 0.64 and 0.45 nM, respectively.
Omapatrilat is a dual inhibitor of the metalloproteases ACE and NEP with Ki values of 0.64 and 0.45 nM, respectively.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Omapatrilat
CAS 167305-00-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H24N2O4S2
Mængde 10 mg
Synonym BMS-186716
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (75.88 mM)
SMIL O=C([C@@H]1CCC[C@](N21)([H])SCC[C@H](NC([C@@H](S)CC3=CC=CC=C3)=O)C2=O)O
Molekylvægt (g/mol) 408.53
Formel vægt 408.53
Procent renhed 99.88%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus