Få mere at vide
Omadacycline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Omadacycline |
| CAS | 389139-89-3 |
| Molekylær formel | C29 H40 N4 O7 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Omadacycline, 2-Naphthacenecarboxamide','4,7-bis(dimethylamino)-9-[[(2,2-dimethylpropyl)amino]methyl]-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-','(4S,4aS,5aR,12aS)-, (4S,4aS,5aR,12aS)-4,7-Bis(dimethylamino)-9-[[(2,2-dimethylpropyl)amino]methyl]-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, Amadacycline, BAY 73-7388, MK 2764, Omadacycline, PTK 0796 |
| InChI formel | InChI=1S/C29H40N4O7/c1-28(2,3)12-31-11-14-10-17(32(4)5)15-8-13-9-16-21(33(6)7)24(36)20(27(30)39)26(38)29(16,40)25(37)18(13)23(35)19(15)22(14)34/h10,13,16,21,31,34,36-37,40H,8-9,11-12H2,1-7H3,(H2,30,39)/t13-,16-,21-,29-/m0/s1 |
| SMIL | CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3Cc4c(cc(CNCC(C)(C)C)c(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)N(C)C |
| IUPAC navn | (4S,4aS,5aR,12aS)-4,7-bis(dimethylamino)-9-[(2,2-dimethylpropylamino)methyl]-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 556.65 |
| Formel vægt | 556.29 |