Få mere at vide
EVOS™ Olympus Apochromat LWD objektivobjektiv
Artikelnummer. 15681882
:
Forstørrelse: 2X; Numerisk blænde: 0,08; Arbejdsafstand: 6,22 mm
Artikelnummer. 15681882
Brand: EVOS™ AMEP4751
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til krævende applikationer, især optagelse af farvebilleder i hvidt lys
  • Har lang arbejdsafstand (LWD) objektiv, der er optimeret til billeddannelse af objektglas, cellekulturskåle og -kolber og mikrotiterplader
  • Kompatibel med EVOS™ Cellebilleddannelsessystemer
  • Tilbyder optisk ydeevne fra synligt lys til nær infrarødt lys
  • Opfylder behov på tværs af spektrum af forstørrelser og optiske specifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Olympus Apochromat LWD objektivobjektiv
Til brug med (udstyr) EVOS™ XL Core Imaging System, EVOS FL farvebilledsystem, EVOS FL Auto Imaging System, EVOS XL billedbehandlingssystem, EVOS FL billedbehandlingssystem
Fokus afstand 6.22mm
Forstørrelse 2X
Numerisk blænde 0.08