Få mere at vide
Thermo Scientific™ Olympus™ 4X Målsætning, U Plan S-Apo, 0,16 NA
Artikelnummer. 15271178 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15271178 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15271178 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. NX1004X
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Udvid din funktionalitet Thermo Scientific™ højt indholdsinstrument
Tilføj en bred vifte af forstørrelser vha Carl Zeiss™ og Olympus™ Objektive linser til Thermo Scientific™ ArrayScan™ HCA Readers og Thermo Scientific™ CellInsight™ NXT High Content Screening (HCS) platform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Objektiv linse
Produktlinje Olympus
Oversigt Olympus™ 4X-mål, U-plan S-Apo (0,16 NA)
Til brug med (udstyr) CellInsight CX5 HCS platform
Linsetype Dry
Forstørrelse 4x (0,16NA)
Mængde 1 stk.