Få mere at vide
Thermo Scientific™ Olympus™ 40X Oil Objective, X-Apo, 1.40NA/0.13WD
Artikelnummer. 16884190
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
16884190 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 16884190 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AMEP4908
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Dette 40X apochromat-objektiv er fra den nye Olympus X-linje med enestående optisk ydeevne.
Dette 40X apochromat-objektiv er fra den nye Olympus X-linje med enestående optisk ydeevne. Gennem ny produktionsteknologi tilbyder X-Apo-målene forbedret ydeevne sammenlignet med standard Apo-målsætninger på flere kritiske områder: større numerisk blænde (NA), bedre billedflader og et bredere område af kromatisk korrektion på 400 1.–000 nm. Disse objektiver leverer enestående lysstyrke og opløsning på tværs af et stort synsfelt til applikationer, hvor den bedst mulige billedkvalitet ønskes. Olympus-målene er kompatible med alle EVOS cellebilleddannelsessystemer. Vores brede udvalg af EVOS og Olympus-målene opfylder behov på tværs af spektret af forstørrelser og optiske specifikationer.
Yderligere egenskaber ved dette Olympus-objektiv:
  • Forstørrelse: 40X
  • Numerisk blænde: 1,40
  • Arbejdsafstand: 0,13 mm
  • Nedsænkning: olie
  • Fantastisk billedkvalitet
Billedkvalitet
Mikroskopobjektiver kan være de vigtigste komponenter i et mikroskop, fordi de er ansvarlige for primær billeddannelse. Høj billedkvalitet er afgørende for eksperimentel succes og ofte et krav for offentliggørelse; Olympus-mål giver den kvalitet over det synlige spektrum til nær infrarødt lys. Denne ydeevne er resultatet af mange års erfaring med linsefremstilling, og det brede udvalg af objektiver betyder, at du kan vælge det optimale objektiv til dine billedbehandlingsbehov.
Objektive klasser
Achromat-objektiver er perfekte til generelle applikationer med standardkorrektion af farve og fokus.
Fluoritobjektiver leverer fremragende opløsning og er lavet med højere numeriske blænder end achromatobjektiver, hvilket resulterer i et lysere fluorescenssignal og billeddannelse med højere kontrast. Den højere optiske kvalitet reducerer i høj grad optiske aberrationer, og korrektioner for farve og fokus er på højere niveauer end achromat-mål. Fluoritobjektiver er ideel til fluorescens og krævende transmitterende lysapplikationer, hvor den højere kontrast gør dem velegnede til farvebilleder.
Apochromat objektiver er fremstillet til de højeste niveauer af opløsning, fluorescenslysstyrke og kontrast; kromatiske aberrationer er næsten elimineret. De anbefales til de mest krævende applikationer, især ved forstørrelser på 60x og derover. Apokromatiske objektiver er det bedste valg til optagelse af farvebilleder i hvidt lys.
Lysfeltskontrast versus fasekontrastobjektiver
Brightfield er den mest grundlæggende form for lysmikroskopi og opnås ved prøveabsorption af lys. Et område med højere tæthed i en prøve vil absorbere mere lys og dermed øge kontrasten i disse områder. Fasekontrastobjektiver er mest nyttige til svære at se, gennemskinnelige prøver. Denne kontrastmetode opnås ved at konvertere faseskift, forårsaget af lys, der passerer gennem en gennemskinnelig prøve, til ændringer i lysstyrken (dvs. kontrast).
Lang arbejdsafstand versus dækglaskorrigerede objektiver
Objektiver med lang arbejdsafstand (LWD) er optimeret til brug gennem beholdere med en nominel vægtykkelse på 0,9-1,5 mm. Dette omfatter kar, der almindeligvis anvendes i cellekultur og cellebaserede assays, såsom objektglas, cellekulturskåle og -kolber, mikrotiterbrøndsplader osv. Dækglaskorrigerede objektiver er optimeret til brug gennem #1.5 dækglas (tykkelse ca. 0,17 mm). Disse objektiver har en højere forstørrelse/NA-forhold og giver højere opløsning sammenlignet med LWD-objektiver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Objektiv linse
Produktlinje Olympus
Til brug med (udstyr) EVOS M5000, EVOS M7000 og andre billedbehandlingssystemer
Inkluderer Kar, dias, cellekulturskåle, kolber, Microtiter Brøndplader
Mængde 1 stk.