Få mere at vide
EVOS™ Olympus™ 40X Oil Objective, fluorit, dækglaskorrigeret
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kan bruges til at se billeder med forskellig forstørrelse
- Dækglas-korrigeret objektiv, der er optimeret til billeddannelse gennem #1.5 dækglas
- Tilbyder optisk ydeevne fra synligt lys til nær infrarødt lys
- Opfylder behov på tværs af spektrum af forstørrelser og optiske specifikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Objektiv linse |
| Produktlinje | Olympus |
| Til brug med (udstyr) | EVOS™ FL Auto Imaging System, EVOS™ FL farvebilledsystem, EVOS™ FL billedbehandlingssystem, EVOS™ XL Core Imaging System, EVOS™ XL billedbehandlingssystem |
| Inkluderer | Kar, dias, cellekulturskåle, kolber, Microtiter Brøndplader |
| Fokus afstand | 0.2 mm |
| Linsetype | Fluorit |
| Forstørrelse | 40X |
| Numerisk blænde | 1.30 |
| Mængde | 1 stk. |