Få mere at vide
Thermo Scientific™ Olympus™ 2X Objective, PlanApo, 0,08 NA
Artikelnummer. 15405354 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15405354 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15405354 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. NX1002X
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Udvid din funktionalitet Thermo Scientific™ højt indholdsinstrument
Tilføj et bredt udvalg af forstørrelser ved brug Carl Zeiss™ af objektivlinser til Thermo Scientific™ ArrayScan™ HCA-læsere samt Thermo Scientific™ CellInsight™ NXT High Content Screening (HCS) platformen.Olympus™
Olympus 2X (0,08NA) PlanApo objektivlinsen er egnet til brug med Thermo Scientific CellInsight CX5, CX7 LED og CX7 LZR high content screening (HCS) platforme. Den har en forstørrelsesstyrke, der er egnet til subcellulær billeddannelse, og en numerisk åbning, der balancerer opløsning og alsidighed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Objektiv linse
Produktlinje Olympus
Oversigt Olympus™ 2X-mål, PlanApo (0,08 NA)
Til brug med (udstyr) CellInsight CX5 HCS platform
Linsetype Dry
Forstørrelse 2x (0,08NA)
Mængde 1 stk.