Få mere at vide
Invitrogen™ Olympus™ 20X Objective, fluorit, 0,45NA/6,6 –7,8WD, korrektionskrave (0 2,–0 mm)
Artikelnummer. 16664245
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
16664245 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 16664245 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AMEP4763EO
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Dette fluorit (semi-apochromat) objektiv er udstyret med en justerbar krave, der giver fleksibilitet ved billeddannelse gennem kar med en tykkelse fra 0 (ingen dækglas) til 2,0 mm. Med fire-farvekorrektion for sfæriske og kromatiske aberrationer leverer den enestående billedkvalitet.
For det skarpeste billede skal du blot indstille kraven til tykkelsen af det kar/dækglas, du bruger. Hvis tykkelsen er ukendt, drej kraven i begge retninger, mens du overvåger prøvens fokus. Alle Olympus-objektiver er kompatible med EVOS cellebilledsystemer og tilbyder enestående optisk ydeevne fra synligt til nær-infrarødt lys. Det omfattende udvalg af EVOS og Olympus-målene opfylder behov på tværs af spektret af forstørrelser og optiske specifikationer.
Yderligere egenskaber ved dette Olympus-objektiv:
  • Forstørrelse : 20X
  • Numerisk blænde : 0,45
  • Arbejdsafstand : 6,6 –7,8 mm
  • Fantastisk billedkvalitet
Billedkvalitet
Mikroskopobjektiver kan være de vigtigste komponenter i et mikroskop, fordi de er ansvarlige for primær billeddannelse. Høj billedkvalitet er afgørende for eksperimentel succes og ofte et krav for offentliggørelse; Olympus-mål giver den kvalitet over det synlige spektrum til nær infrarødt lys. Denne ydeevne er resultatet af mange års erfaring med linsefremstilling, og det brede udvalg af objektiver betyder, at du kan vælge det optimale objektiv til dine billedbehandlingsbehov.
Objektive klasser
Achromat-objektiver er perfekte til generelle applikationer med standardkorrektion af farve og fokus.
Fluoritobjektiver leverer fremragende opløsning og er lavet med højere numeriske blænder end achromatobjektiver, hvilket resulterer i et lysere fluorescenssignal og billeddannelse med højere kontrast. Den højere optiske kvalitet reducerer i høj grad optiske aberrationer, og korrektioner for farve og fokus er på højere niveauer end achromat-mål. Fluoritobjektiver er ideel til fluorescens og krævende transmitterende lysapplikationer, hvor den højere kontrast gør dem velegnede til farvebilleder.
Apochromat objektiver er fremstillet til de højeste niveauer af opløsning, fluorescenslysstyrke og kontrast; kromatiske aberrationer er næsten elimineret. De anbefales til de mest krævende applikationer, især ved forstørrelser på 60x og derover. Apokromatiske objektiver er det bedste valg til optagelse af farvebilleder i hvidt lys.
Lysfeltskontrast versus fasekontrastobjektiver
Brightfield er den mest grundlæggende form for lysmikroskopi og opnås ved prøveabsorption af lys. Et område med højere tæthed i en prøve vil absorbere mere lys og dermed øge kontrasten i disse områder. Fasekontrastobjektiver er mest nyttige til svære at se, gennemskinnelige prøver. Denne kontrastmetode opnås ved at konvertere faseskift, forårsaget af lys, der passerer gennem en gennemskinnelig prøve, til ændringer i lysstyrken (dvs. kontrast).
Lang arbejdsafstand versus dækglaskorrigerede objektiver
Objektiver med lang arbejdsafstand (LWD) er optimeret til brug gennem beholdere med en nominel vægtykkelse på 0,9-1,5 mm. Dette omfatter kar, der almindeligvis anvendes i cellekultur og cellebaserede assays, såsom objektglas, cellekulturskåle og -kolber, mikrotiterbrøndsplader osv. Dækglaskorrigerede objektiver er optimeret til brug gennem #1.5 dækglas (tykkelse ca. 0,17 mm). Disse objektiver har en højere forstørrelse/NA-forhold og giver højere opløsning sammenlignet med LWD-objektiver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Objektiv linse
Produktlinje Olympus
Til brug med (udstyr) EVOS™
Inkluderer Kar, dias, cellekulturskåle, kolber, Microtiter Brøndplader
Linsetype Fluorit med korrektionskrave
Forstørrelse 20X
Mængde 1 stk.