Få mere at vide
Thermo Scientific™ Olympus™ 1.25X Objective, PlanApo N, 0.04 NA
Artikelnummer. 17236583 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 af hver
Artikelnummer. 17236583
Brand: Thermo Scientific™ N010125
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Expand the functionality of your Thermo Scientific™ high-content instrument
Add a wide range of magnifications using Carl Zeiss™ and Olympus™ Objective Lenses for Thermo Scientific™ ArrayScan™ HCA Readers and the Thermo Scientific™ CellInsight™ NXT High Content Screening (HCS) Platform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Objective Lens
Produktlinje Olympus
Oversigt Olympus™ 1.25X Objective, PlanApo N (0.04 NA)
Til brug med (udstyr) ArrayScan HCA Readers
Linsetype Dry
Forstørrelse 1.25x (0.04NA)
Mængde 1 af hver