Få mere at vide
EVOS™ Olympus 1.25X Objective, apochromat, LWD
Beskrivelse
- Har lang arbejdsafstand (LWD) objektiv, der er optimeret til billeddannelse af objektglas, cellekulturskåle og -kolber og mikrotiterplader
- Kompatibel med EVOS™ Cellebilleddannelsessystemer
- Tilbyder optisk ydeevne fra synligt lys til nær infrarødt lys
- Opfylder behov på tværs af spektrum af forstørrelser og optiske specifikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Objektiv linse |
| Produktlinje | Olympus |
| Til brug med (udstyr) | EVOS™ XL Core Imaging System, EVOS™ FL farvebilledsystem, EVOS™ XL billedbehandlingssystem, EVOS™ FL billedbehandlingssystem, EVOS™ FL Auto Imaging System |
| Inkluderer | Kar, dias, cellekulturskåle, kolber, Microtiter Brøndplader |
| Fokus afstand | 5.11 mm |
| Linsetype | Apochromat |
| Forstørrelse | 1.25X |
| Numerisk blænde | 0.04 |
| Mængde | 1 stk. |