missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Olverembatinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Olverembatinib (GZD824) is a potent and orally active pan-Bcr-Abl inhibitor. Olverembatinib potently inhibits a broad spectrum of Bcr-Abl mutants. Olverembatinib strongly inhibits native Bcr-Abl and Bcr-AblT315I with IC50s of 0.34 nM and 0.68 nM, respectively. Olverembatinib has antitumor activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Olverembatinib |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1257628-77-5 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H27F3N6O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | GZD824 HQP1351 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (93.89 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?