missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Olutasidenib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16495596
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16495596 100 mg -
16473246 25 mg -
16464798 10 mg -
16441067 50 mg 50mg
16427547 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16495596 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY114226

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Olutasidenib (FT-2102) is a highly potent, orally active, brain penetrant and selective inhibitor of mutant Isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1), with IC50 values of 21.2 nM and 114 nM for IDH1- R132H and IDH1- R132C, respectively . Olutasidenib (FT-2102) is under the study in the treatment of acute myeloid leukemia (AML) or myelodysplastic syndrome (MDS) .

Olutasidenib (FT-2102) is a highly potent, orally active, brain penetrant and selective inhibitor of mutant Isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1), with IC50 values of 21.2 nM and 114 nM for IDH1- R132H and IDH1- R132C, respectively . Olutasidenib (FT-2102) is under the study in the treatment of acute myeloid leukemia (AML) or myelodysplastic syndrome (MDS) .

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Olutasidenib
Fysisk form Solid
CAS 1887014-12-1
Farve Light Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H15ClN4O2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym FT-2102
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (352.32 mM; Need ultrasonic)
SMIL N#CC1=CC=C(N[C@H](C2=CC3=C(NC2=O)C=CC(Cl)=C3)C)C(N1C)=O
Molekylvægt (g/mol) 354.79
Formel vægt 354.79
Procent renhed 99.3%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.