Få mere at vide
Olumacostat glasaretil, MedChemExpress
Beskrivelse
Olumacostat glasaretil is a small molecule inhibitor of acetyl coenzyme A carboxylase (ACC).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Olumacostat glasaretil |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1261491-89-7 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H43NO7 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (259.54 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC=C(OCCCCCCCCCCCCCC)O1)OCC(N(CC(OCC)=O)C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 481.62 |
| Vis mere |