missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Oltipraz, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oltipraz |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N2S3/c1-5-7(12-13-8(5)11)6-4-9-2-3-10-6/h2-4H,1H3 |
| Formel vægt | 225.9693 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?