missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Oltipraz, TRC

Artikelnummer. 17932915
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17932915 25 mg
17980695 250 mg
17953005 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17932915 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO58605025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 64224-21-1
Molekylær formel C8 H6 N2 S3
Molekylvægt (g/mol) 226.34
Synonym 4-Methyl-5-pyrazinyl-3H-1,2-dithiole-3-thione, NSC 347901, RP 35972
IUPAC navn 4-methyl-5-pyrazin-2-yl-dithiole-3-thione
SMIL CC1=C(SSC1=S)c2cnccn2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Oltipraz
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6N2S3/c1-5-7(12-13-8(5)11)6-4-9-2-3-10-6/h2-4H,1H3
Formel vægt 225.9693
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.