missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Oltipraz, MedChemExpress
Beskrivelse
Oltipraz has an inhibitory effect on HIF-1α activation in a time-dependent manner, completely abrogating HIF-1α induction at ≥10 μM concentrations, the IC50 of Oltipraz for HIF-1α inhibition is 10 μM. Oltipraz is a potent Nrf2 activator.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oltipraz |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 64224-21-1 |
| Farve | Red |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C8H6N2S3 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | RP 35972 NSC 347901 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 6 mg/mL (26.51 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?