missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Oltipraz

Beskrivelse
Oltipraz is a Nrf2 activator; activates Nrf, which binds to antioxidant response elements (AREs) and induces Phase-I and -II drug-metabolizing enzymes including CYP2B and NQO1. Also increases mRNA levels of multiple hepatic xenobiotic transporters. Elevates expression of genes encoding anti-oxidant and multidrug resistance-associated proteins. Displays chemopreventive activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-5-(2-pyrazinyl)-3H-1,2-dithiole-3-thione |
| CAS | 64224-21-1 |
| Mængde | 50 mg |
| Mål | Nrf2 Modulators |
| Molekylær formel | C8H6N2S3 |
| Formel vægt | 226.34 |
| Renhed | >99% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?