Få mere at vide
Olsalazine Disodium, MedChemExpress
Beskrivelse
Olsalazine Disodium is an anti-inflammatory drug used in the treatment of Inflammatory Bowel Disease and Ulcerative Colitis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Olsalazine Disodium |
| CAS | 6054-98-4 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H8N2Na2O6 |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | H2O : 50 mg/mL (144.43 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (57.77 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O[Na])C1=C(O)C=CC(/N=N/C2=CC(C(O[Na])=O)=C(O)C=C2)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.2 |
| Formel vægt | 346.2 |
| Vis mere |