missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Olsalazine Dimethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Olsalazine Dimethyl Ester |
| CAS | 101351-60-4 |
| Molekylær formel | C16H14N2O6 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 5,5'-Azodisalicyclic Dimethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O6/c1-23-15(21)11-7-9(3-5-13(11)19)17-18-10-4-6-14(20)12(8-10)16(22)24-2/h3-8,19-20H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccc(O)c(c2)C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 2-hydroxy-5-[(4-hydroxy-3-methoxycarbonylphenyl)diazenyl]benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.29 |
| Formel vægt | 330.0852 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?