missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Olpadronic Acid Ammonium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Olpadronic Acid Ammonium Salt |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H15NO7P2.H3N/c1-6(2)4-3-5(7,14(8,9)10)15(11,12)13;/h7H,3-4H2,1-2H3,(H2,8,9,10)(H2,11,12,13);1H3 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?