Få mere at vide
Olpadronic Acid Ammonium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Olpadronic Acid Ammonium Salt |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H15NO7P2.H3N/c1-6(2)4-3-5(7,14(8,9)10)15(11,12)13;/h7H,3-4H2,1-2H3,(H2,8,9,10)(H2,11,12,13);1H3 |