Få mere at vide
Olopatadin, TRC
Artikelnummer. 30412277
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412277 100 mg
30418382 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30412277 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO574995100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 113806-05-6
Molekylær formel C21H23NO3
Molekylvægt (g/mol) 337.41
Synonym (Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid, 11-[(Z)-3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid, Opatanol, Pataday, Patanol
IUPAC navn 2-[(11Z)-11-[3-(dimethylamino)propyliden]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-yl]eddikesyre
SMIL CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(CC(=O)O)cc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Olopatadine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H23NO3/c1-22(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-25-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24)/b18-8-
Formel vægt 337.1678