Få mere at vide
Olopatadin N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30011008
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011008 100 mg
30005231 25 mg
30009384 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011008 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO575010100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 173174-07-7
Molekylær formel C21 H23 N O4
Molekylvægt (g/mol) 353.41
IUPAC navn (3Z)-3-[2-(carboxymethyl)-6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-yliden]-N,N-dimethylpropan-1-aminoxid
SMIL C[N](CC/C=C1C(C=C(CC(O)=O)C=C2)=C2OCC3=CC=CC=C\13)(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Z)-3-{2-(carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene}-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H23NO4/c1-22(2,25)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-26-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24)/b18-8-
Formel vægt 353.1627
Procent renhed >95%