Få mere at vide
Olopatadine Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-dibenz[b,e]oxepin-2-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 113805-71-3 |
| Molekylær formel | C21 H23 N O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Olopatadine Methyl Ester, (11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-dibenz[b,e]oxepin-2-carboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO3/c1-22(2)12-6-9-18-17-8-5-4-7-16(17)14-25-20-11-10-15(13-19(18)20)21(23)24-3/h4-5,7-11,13H,6,12,14H2,1-3H3/b18-9- |
| SMIL | COC(=O)c1ccc2OCc3ccccc3\C(=C\CCN(C)C)\c2c1 |
| IUPAC navn | methyl (11Z)-11-[3-(dimethylamino)propylidene]-6H-benzo[c][1]benzoxepine-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.41 |
| Formel vægt | 337.1678 |