missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Olopatadine Isopropyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30411097
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411097 50 mg
30424995 10 mg
30428497 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411097 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO57502550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1206456-44-1
Molekylær formel C24 H29 N O3
Molekylvægt (g/mol) 379.49
Synonym (11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid 1-methylethyl ester
IUPAC navn propan-2-yl 2-[(11Z)-11-[3-(dimethylamino)propylidene]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-yl]acetate
SMIL CC(C)OC(=O)Cc1ccc2OCc3ccccc3\C(=C\CCN(C)C)\c2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Olopatadine Isopropyl Ester
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H29NO3/c1-17(2)28-24(26)15-18-11-12-23-22(14-18)21(10-7-13-25(3)4)20-9-6-5-8-19(20)16-27-23/h5-6,8-12,14,17H,7,13,15-16H2,1-4H3/b21-10-
Formel vægt 379.2147
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.