Få mere at vide
Olopatadine Isopropyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 17901326
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17901326 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17901326 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1261.08
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Olopatadine Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Olopatadine Isopropyl Ester
CAS 1206456-44-1
Analyt- eller komponentnavne Olopatadine Isopropyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H29 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Olopatadine Isopropyl Ester, (11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid 1-methylethyl ester
InChI formel InChI=1S/C24H29NO3/c1-17(2)28-24(26)15-18-11-12-23-22(14-18)21(10-7-13-25(3)4)20-9-6-5-8-19(20)16-27-23/h5-6,8-12,14,17H,7,13,15-16H2,1-4H3/b21-10-
SMIL CC(C)OC(=O)Cc1ccc2OCc3ccccc3\C(=C\CCN(C)C)\c2c1
IUPAC navn propan-2-yl 2-[(11Z)-11-[3-(dimethylamino)propylidene]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-yl]acetate
Molekylvægt (g/mol) 379.49
Mængde 100 mg
Formel vægt 379.2147 g/mol