Få mere at vide
Olopatadinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18093000
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18093000 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18093000 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1261.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Olopatadinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Olopatadine Hydrochloride
CAS 140462-76-6
Analyt- eller komponentnavne Olopatadine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H23 N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid Hydrochloride (1:1), Dibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-[3-(dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-, hydrochloride, (11Z)- (9CI), Dibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-[3-(dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-, hydrochloride, (Z)-, (Z)-11-(3-Dimethylaminopropylidene)-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-acetic acid hydrochloride, ALO 4943A, Allelock, Allerock, KW 4679, Olopatadine Hydrochloride, Olopax, Olopine, Patadine, Patanase
InChI formel InChI=1S/C21H23NO3.ClH/c1-22(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-25-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24;/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24);1H/b18-8-;
SMIL Cl.CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(CC(=O)O)cc13
IUPAC navn 2-[(11Z)-11-[3-(dimethylamino)propyliden]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-yl]eddikesyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 373.87
Mængde 250 mg
Formel vægt 373,1445 g/mol