Få mere at vide
Olopatadine-d3 N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Olopatadine-d3 N-Oxide |
| CAS | 1246832-94-9 |
| Molekylær formel | C21H20D3NO4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 11-[3-(Dimethyloxidoamino-d3)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO4/c1-22(2,25)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-26-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24)/b18-8-/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])[N+](C)([O-])CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(CC(=O)O)cc13 |
| IUPAC navn | (3Z)-3-[2-(carboxymethyl)-6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene]-N-methyl-N-(trideuteriomethyl)propan-1-amine oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 356.43 |
| Formel vægt | 356.1815 |