Få mere at vide
Olmesartan medoxomil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477258
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16477258 10 mg -
16457226 100 mg -
16433277 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16477258 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17005
MedChemExpress Olmesartan medoxomil is a potent and selective angiotensin AT1 receptor inhibitor with IC50 of 66.2 μM.
Olmesartan medoxomil is a potent and selective angiotensin AT1 receptor inhibitor with IC50 of 66.2 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Olmesartan medoxomil
CAS 144689-63-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H30N6O6
Mængde 10 mg
Synonym CS 866
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (89.51 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OCC1=C(OC(O1)=O)C)C2=C(N=C(N2CC3=CC=C(C=C3)C4=CC=CC=C4C5=NN=NN5)CCC)C(O)(C)C
Molekylvægt (g/mol) 558.59
Formel vægt 558.59
Procent renhed 99.39%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation