Få mere at vide
Olmesartan Medoxomil-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Olmesartan Medoxomil-d6 |
| CAS | 1127298-67-2 |
| Molekylær formel | C29 H24 D6 N6 O6 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-[1-Hydroxy-1-(methylethyl-d6)]-2-propyl-1-[[2’-(1H-tetazol-5-yl)[1,1’-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl Ester, CS-866-d6, Benicar-d6, Olmetec-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C29H30N6O6/c1-5-8-23-30-25(29(3,4)38)24(27(36)39-16-22-17(2)40-28(37)41-22)35(23)15-18-11-13-19(14-12-18)20-9-6-7-10-21(20)26-31-33-34-32-26/h6-7,9-14,38H,5,8,15-16H2,1-4H3,(H,31,32,33,34)/i3D3,4D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(O)(c1nc(CCC)n(Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nn[nH]n4)c1C(=O)OCC5=C(C)OC(=O)O5)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | (5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl 2-propyl-3-[[4-[2-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]-5-[2,2,2-trideuterio-1-hydroxy-1-(trideuteriomethyl)ethyl]imidazole-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 564.622 |
| Formel vægt | 564.2603 |