Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Olmesartan medoxomil
Artikelnummer. 15841042 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15841042 5 g 5g
15831042 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15841042 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462500050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 144689-63-4 | C29H30N6O6 | 558.60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144689-63-4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Olmesartan medoxomil
Molekylær formel C29H30N6O6
Mængde 5 g
Molekylvægt (g/mol) 558.59
Formel vægt 558.59