Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Olmesartan medoxomil
Artikelnummer. 15831042 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15831042 1 g 1g
15841042 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15831042 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462500010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 144689-63-4 | C29H30N6O6 | 558.60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144689-63-4
InChI nøgle UQGKUQLKSCSZGY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn (5-methyl-2-oxo-2H-1,3-dioxol-4-yl)methyl-4-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-1-{[2'-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl}-1H-imidazolat-1H-imidazolat
SMIL CCCC1=NC(=C(N1CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C1=NNN=N1)C(=O)OCC1=C(C)OC(=O)O1)C(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Olmesartan medoxomil
Molekylær formel C29H30N6O6
Mængde 1 g
Molekylvægt (g/mol) 558.60
Formel vægt 558.59