Få mere at vide
Olmesartan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16447226
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16447226 100 mg
16431826 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16447226 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17004
MedChemExpress Olmesartan (RNH-6270) is an angiotensin II receptor (AT1R) antagonist used to treat high blood pressure.
Olmesartan (RNH-6270) is an angiotensin II receptor (AT1R) antagonist used to treat high blood pressure.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Olmesartan
CAS 144689-24-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H26N6O3
Mængde 100 mg
Synonym RNH-6270
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (111.98 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C1=C(N=C(N1CC2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3C4=NN=NN4)CCC)C(O)(C)C
Molekylvægt (g/mol) 446.5
Formel vægt 446.5
Procent renhed 98.2%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation