missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Olmesartan Lactone Impurity, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-{[2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-4,4-dimethyl-2-propyl-1H-furo[3,4-d]imidazol-6(4H)-one |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H24N6O2/c1-4-7-19-25-21-20(23(31)32-24(21,2)3)30(19)14-15-10-12-16(13-11-15)17-8-5-6-9-18(17)22-26-28-29-27-22/h5-6,8-13H,4,7,14H2,1-3H3,(H,26,27,28,29) |
| Formel vægt | 428.1961 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?